Learn More
Sampling Systems™ Corer
Codice prodotto. 15829391 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
230 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15829391 230 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15829391 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 7009A01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.70€
    74.60€ / pezzi 1
    Risparmia 4.10€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Sampling Systems™ Corer is suitable for sampling wax, cheese, greases, powders, and granules.
  • 316L stainless steel
  • High quality bright polish finish
  • Crevice free construction
  • Push the outer tube into the product
  • Use the push rod to eject the core of product from the outer tube
Specifica
Product Type Corer
Materiale Stainless Steel (316L)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) parte inferiore esterna 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm