Learn More
(-)-Corey Lactone Benzoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (-)-Corey Lactone Benzoate |
| CAS | 39746-00-4 |
| Formula molecolare | C15H16O5 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | (3aR,4S,5R,6aS)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, PGX 4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H16O5/c16-8-11-10-6-14(17)19-12(10)7-13(11)20-15(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-13,16H,6-8H2/t10-,11-,12+,13-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | [(3aR,4S,5R,6aS)-4-(hydroxymethyl)-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] benzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 276.28 |
| Peso formulazione | 276.0998 |