Learn More
(-)-Corey lactone diol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449336
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449336 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449336 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW008393
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress (-)-Corey lactone diol is a reduced version of corey aldehyde. A building block in the chemical synthesis.
(-)-Corey lactone diol is a reduced version of corey aldehyde. A building block in the chemical synthesis.
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Corey lactone diol
CAS 32233-40-2
Colore White to Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H12O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (580.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@H](O)C[C@]1([H])O2)[C@@]1([H])CC2=O
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only