Learn More
(-)-Corey Lactone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (-)-Corey Lactone 5-(4-Phenylbenzoate) |
| CAS | 31752-99-5 |
| Formula molecolare | C21 H20 O5 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, (3aR,4S,5R,6aS)-hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, 4-Biphenylcarboxylic acid, 5-ester with 3,3aα,4,5,6,6aα-hexahydro-5β-hydroxy-4α-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, (-)- (8CI), [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl ester, [3aR-(3aα,4α,5β,6aα)]-, 2H-Cyclopenta[b]furan, [1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid deriv., (-)-Corey lactone, Corey lactone |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H20O5/c22-12-17-16-10-20(23)25-18(16)11-19(17)26-21(24)15-8-6-14(7-9-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16-19,22H,10-12H2/t16-,17-,18+,19-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccc(cc3)c4ccccc4 |
| IUPAC Name | [(3aR,4S,5R,6aS)-4-(hydroxymethyl)-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-phenylbenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 352.38 |
| Peso formulazione | 352.1311 |