Learn More
JULABO™ CORIO CP-200F Termocriostati a circolazione
Codice prodotto. 16358355
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 to 4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16358355 3 to 4 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16358355 Fornitore JULABO™ N. del fornitore 9013701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
I criostati di circolazione della serie CORIO CP sono particolarmente adatti per applicazioni a temperature fino a +200 °C. Grazie all’elevata capacità di pompaggio sono strumenti ideali per un facile controllo della temperatura di applicazioni esterne.
  • Modelli per applicazioni interne ed esterne
  • Display luminoso, chiaro e visibile anche a distanza
  • Particolarmente leggero
  • Cambio pompa confortevole tra circolazione interna ed esterna
  • Raccordi pompa esterni
  • Pompa a pressione potente e a regolazione continua
  • Porta USB
  • Interfaccia RS232 per comunicazione online
  • Maggiore spazio utile nella vasca grazie alla serpentina di evaporazione salvaspazio
  • Il coperchio vasca e il rubinetto di scarico sono inclusi
  • Griglia di ventilazione estraibile
  • Criostati di raffreddamento privi di fori di ventilazione laterali
  • Classe III (NFL) conforme alla norma DIN 12876-1
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40°C
Tipo di unità di controllo PID1
Capacità (sistema metrico) 3 to 4 L
Capacità di raffreddamento 0.2 kW at 20°C
Portata 8 to 27 L/min.
Gamma di temperatura -20°C to +200°C
Display LED
Circolazione esterna Yes
Capacità di riscaldamento 2 kW
Include 2 portagomma per tubi con d.i. da 8 e 12 mm. (Raccordi pompa con filettatura esterna M16x1)
Capacità della pompa 0.1 to 0.7 bar
Refrigerante R134a
Stabilità termica ±0.03°C
Temporizzatore Yes
Collegamenti USB Yes
Viscosità Max. 50 cST
Dimensioni interne (L x P x A) 13 x 15 x 15 cm
Dimensioni (L x P x A) 39 x 23 x 65 cm
Peso (sistema metrico) 26 kg