Learn More
Julabo™ CORIO CP-449F Criostato di circolazione/termostato a circolazione con refrigerante naturale
Codice prodotto. 17883036
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
21 to 30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17883036 21 to 30 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17883036 Fornitore Julabo™ N. del fornitore 9013716.N1
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Refrigerated and heating circulators from the CORIO CP range are suitable for applications with a temperature range up to +200°C. The enhanced pump performance ensures they are suitable for easy temperature control tasks in combination with external applications.
  • Suitable for applications with a temperature range up to +200°C
  • Enhanced pump performance ensures suitablity for easy temperature control tasks in combination with external applications
  • Exceptionally large bath volume makes the unit ideal for precisely tempering larger or a variety of different samples in the bath
Specifications
Capacità (sistema metrico) 21 to 30 L
Certificazione/Conformità CE
Comunicazioni USB, RS232
Capacità di raffreddamento 440 W
Portata 8 to 27 L/min.
Tipo di pompa Centrifugal
Gamma di temperatura -32°C to +200°C
Tipo Circulator
Electrical Requirements 230 V, 50 Hz