Learn More
JULABO™ CORIO CP Termostato ad immersione
Codice prodotto. 16419339
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
8 to 27 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
16419339 8 to 27 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16419339 Fornitore JULABO™ N. del fornitore 9013000
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
I termostati ad immersione CORIO CP aggiungono ai vantaggi dei termostati CORIO C la possibilità di controllare la temperatura delle applicazioni esterne in concomitanza con un set pompa opzionale.
  • Controllo temperatura preciso
  • Per applicazione interne ed esterne
  • Per vasche con volume fino 50 l
  • Profondità immersione: 7.5 ... 16.5 cm
  • Display luminoso, chiaro e visibile anche a distanza
  • Cambio pompa confortevole tra circolazione interna ed esterna
  • Pompa a pressione potente e a regolazione continua
  • Controllo semplificato per tutti i modelli
  • Porta USB
  • Interfaccia RS232 per comunicazione online
  • Classe III (NFL) conforme alla norma DIN 12876-1
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40°C
Tipo di unità di controllo PID1
Portata 8 to 27 L/min.
Gamma di temperatura 20°C to 200°C
Display LED
Circolazione esterna Yes
Capacità di riscaldamento 2 kW
Capacità della pompa 0.1 to 0.7 bar
Stabilità termica ±0.02°C
Temporizzatore Yes
Collegamenti USB Yes
Viscosità Max. 50 cST
Dimensioni (L x P x A) 16 x 13.2 x 36.2 cm
Peso (sistema metrico) 2.5 kg