Learn More
JULABO™ CORIO™ Refrigerated/Heating Circulator
Codice prodotto. 15420592
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
39 x 23 x 65 cm
41 x 44 x 41 cm
42 x 24 x 66 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15420592 41 x 44 x 41 cm Pezzo
15410592 39 x 23 x 65 cm Pezzo
15430592 42 x 24 x 66 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15420592 Fornitore JULABO™ N. del fornitore 9012702
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Quiet refrigerated/heating circulator with a great price-to-performance ratio. Ideal for all standard tasks in laboratories and industry.
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over (internal and external circulation)
  • External pump connections (M16x1)
  • USB connection
  • Space-saving cooling coil design yields more usable space in the bath tank
  • Bath lid and drain tap included
  • Removable ventilation grid
  • Refrigeration unit without side vents
  • Class III (FL) according to DIN 12876-1
Specifica
Temperatura ambiente 5 to 40 °C
Descrizione Refrigerated - Heating Circulator
Capacità (sistema metrico) 3 to 4 L
Capacità di raffreddamento 0.22 kW at 20°C
Portata 15 L/min.
Gamma di temperatura -20°C to +150°C
Tipo Refrigerated - Heating Circulator
Display LED
Capacità di riscaldamento 2 kW
Include 2 barbed fittings suitable for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 male)
Materiale Stainless Steel
Pressione max 0.35 bar
Modello CORIO CD-201F
Stabilità termica ±0.03°C
Dimensioni (L x P x A) 41 x 44 x 41 cm
Peso (sistema metrico) 26 kg