Learn More
Fisherbrand™ Cork Borer
Codice prodotto. 12960896 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.25mm
7.5mm
8.75mm
10mm
11.25mm
12.5mm
13.75mm
17.50mm
26.25mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
12960896 26.25mm Pezzo
12900896 11.25mm Pezzo
12990886 10mm Pezzo
12910896 12.5mm Pezzo
12980886 8.75mm Pezzo
12970886 7.5mm Pezzo
12902580 6.25mm Pezzo
13451900 17.50mm Pezzo
15147472 13.75mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12960896
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from brass and nickel-plated.
  • Comes complete with push rod for clearing borers
  • All sizes are 100mm in length
  • Tube wall thickness of 0.45mm
Specifica
Product Type Cork Borer
Diametro (sistema metrico) esterno 26.25mm
Materiale Nickel-plated brass