Learn More
R&L Enterprises™ Temperino per sonde di carotaggio
Codice prodotto. 12883952 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12883952 1 ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12883952
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Keeps cork borers sharp and efficient to use. R&L Enterprises™ Cork Borer Sharpeners are for cork borers from 4 to 27mm.
  • With metal handle
  • Metal cone with hinged cutter blade set in slot
Specifica
Product Type Temperino per sonde di carotaggio
Da utilizzare con (applicazione) Per perforatori di diametro da 4 a 27 mm
Quantità 1 ciascuno