Learn More
CORM-401, MedChemExpress
Codice prodotto. 16427047
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16427047 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16427047 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY109804
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress CORM-401 is an oxidant-sensitive CO-releasing molecule. CORM-401 induces NO increase in the regulation of endothelial calcium signalling. CORM-401 reduces TNF-α/CHX and H2O2-induced ROS production. CORM-401 uncouples mitochondrial respiration and inhibits glycolysis.
CORM-401 is an oxidant-sensitive CO-releasing molecule. CORM-401 induces NO increase in the regulation of endothelial calcium signalling. CORM-401 reduces TNF-α/CHX and H2O2-induced ROS production. CORM-401 uncouples mitochondrial respiration and inhibits glycolysis.
Specifica
Materiale o nome chimico CORM-401
Forma fisica Solid
CAS 1001015-18-4
Colore Yellow
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H6MnNO6S2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (75.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=[S][Mn+](C#O)(C#O)(C#O)(C#O)[S-]1)CC([O-])=O.[H+]
Molecular Weight (g/mol) 331.2
Peso formulazione 331.2
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only