Learn More
Corn oil
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Corn oil |
| Densità | 0.9200g/mL |
| Punto d'infiammabilità | >200°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.4730 to 1.4760 |
| Quantità | 500 g |
| Indice di Merck | 14, 2533 |
| Gravità specifica | 0.92 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |