Learn More
Fisherbrand™ Anelli in sughero
Codice prodotto. 12376447 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
45 mm
85 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
75 mm
115 mm
150 mm
195 mm
240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12376447 160 mm 195 mm Pezzo
12366447 120 mm 150 mm Pezzo
12346447 45 mm 75 mm Pezzo
12386447 200 mm 240 mm Pezzo
12356447 85 mm 115 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12376447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.20€
    15.02€ / pezzi 1
    Risparmia 10.18€
    40% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Anello di supporto per fiasche
Anello di supporto per fiasche
Available in different diameters
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Supporto per fiasche
Quantità 1 ciascuno
Profondità (sistema metrico) 38 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 195 mm
Product Type Anello in sughero
Diametro (sistema metrico) interno 160 mm