Learn More
Corning™ Tripsina allo 0.05%/0.53 mM EDTA in HBSS senza calcio e magnesio
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15303651
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 × 100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15303651 6 × 100 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15303651 Fornitore Corning™ N. del fornitore 25051CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.55€
    79.43€ / pezzi 6
    Risparmia 13.12€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used to enzymatically release adherent cells from tissue culture plates for passaging.
  • Contains trypsin at a concentration of 0.05% with 0.53mM EDTA, and sodium bicarbonate
  • Low endotoxin content
  • EDTA enhances the efficacy of trypsin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -20 °C
Forma Liquido
Product Type Tripsina
Sterilità Sterile
Senza additivi No Calcium, No Magnesium
pH 7 - 7.6
Quantità 6 × 100 mL