Learn More
Corning™ 0.25% Trypsin in HBSS w/o Calcium and Magnesium
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | -20°C |
| Forma | Liquid |
| Product Type | Cell Culture Dissociation Reagent |
| Sterilità | Sterile |
| Senza additivi | No Calcium, No Magnesium |
| pH | 7 to 7.6 |
| Quantità | 6 x 100 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?