Learn More
Corning™ 1L and 3L Disposable Plastic Spinner Flasks
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3082079 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
3 L
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Vented
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura unitSize
10452425 1 L Screw Cap pezzi 6
10337203 3 L Screw Cap pezzi 4
11309474 1 L Vented pezzi 6
11319474 3 L Vented pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10452425 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3561
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ready-to-use system comes with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly
  • The Corning disposable spinner flask system comes ready-to-use with a paddle and integrated magnet, reducing the need for time-consuming assembly, cleaning, or reassembly.
  • Molded from virgin polystyrene and sterile, each spinner flask system assures a clean sterile unit. No more concerns with detergent residues or contamination.
  • The paddle size and height are optimized for each vessel size. A unique integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers. Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raises the vessel off the stir-plate surface (125 mL and 500 mL flasks only).
Retrofit kits are available for converting older reusable spinner flasks to fit newer dual-bearing impellers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.26 gal.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema imperiale) esterno 5.3 in.
Diametro (sistema metrico) braccio interno laterale 3.9 cm
Diametro (sistema metrico) tappo braccio laterale 5.4 cm
Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale Polystyrene
Altezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Altezza (sistema metrico) 24.5 cm
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Angolo del braccio laterale 45°
Aperture del braccio laterale 2
Dimensioni filo GL 45
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 137 mm
Dimensione chiusura 38.8 mm (approx.)