Learn More
Corning™ Piastre BioAssay quadrate da 245 mm
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10643053 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
245 x 245 x 20 mm
245 x 245 x 25 mm
245 x 245 x 26 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
10643053 245 x 245 x 20 mm pezzi 20
10002611 245 x 245 x 26 mm pezzi 16
10737041 245 x 245 x 25 mm pezzi 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10643053 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    288.34€ / pezzi 20
    Risparmia 20.66€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con un'ampia area di crescita di 500 cm2 per consentire saggi più grandi e un uso generale migliore dello spazio negli incubatori.Le piastre BioAssay quadrate a basso profilo Corning™ non trattate da 245 mm sono ideali per applicazioni che non richiedono adesione cellulare.
Improve the efficiency of microbial assays including library replication, colony picking, and plaque lift studies.
  • Polystyrene dishes feature stacking beads for stable stacking
  • Compatible with various automated colony picking and gridding robots
  • Supplied with vented lid to provide consistent gas exchange
  • Sterile, certified nonpyrogenic
  • Patented (U.S. Patent No.. 5,856,176) design allows for easier handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Quadrato con angoli arrotondati (C)
Capacità (sistema metrico) 150 mL (Well)
Colore Clear
Area di coltura 500 cm2
Monouso Single-use
Materiale Polistirene
Forma Square
Sterilità Sterile
Tipo Cell Culture Dish
Include Lid, Without Handles
Dimensioni (L x P) 245 x 245 mm
Dimensioni (L x P x A) 245 x 245 x 20 mm
Lunghezza (sistema metrico) 245 mm
Larghezza (sistema metrico) 245 mm
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Depth (Metric) Inside 12.5 mm