Learn More
Corning™ 33mm Caps
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11383605 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro collo esterno (sistema metrico):
3.3 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro collo esterno (sistema metrico) Dimensione della confezione
11383605 3.3 cm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11383605 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3968
Spedizione stimata: 22-02-2027
Solid or vented
(This is the suggested replacement for 3280)
  • 33mm threaded cap
  • Vented cap has 0.2 μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane sealed directly to the cap
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Descrizione Style: Vented
Diametro collo esterno (sistema metrico) 3.3 cm
Materiale HDPE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flasks
Include 0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Cap
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Screw Cap