Learn More
Corning™ Universal CellSTACK™ Caps
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10211303 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
33 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Dimensione della confezione
10211303 33 mm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10211303 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3334
Spedizione stimata: 24-03-2027
For filling, venting, and manipulation
  • 33 mm threaded cap
  • Solid cap is used in closed systems or applications where venting is not necessary
  • Sterilized by gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Colore Orange
Materiale HDPE
Include Male MPC Polycarbonate, 0.25 in. I.D. coupling and female MPC Polycarbonate end cap
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Cap, Filling
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Dimensione chiusura 33 mm