Learn More
Corning™ 36L Reusable Glass Spinner Flask With 100mm Flat Center Cap And 6 Vertical Sidearms
Codice prodotto. 10118581 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
36 L; 100 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10118581 36 L; 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10118581 Fornitore Corning™ N. del fornitore 451036L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stretch impeller design ensures optimal stirring
  • Can be used with direct drive motor or magnetically driven paddle assembly
  • Side baffles enhance aeration and agitation of flask contents
  • Proprietary “stretch” impeller design ensures optimal stirring
  • 4, 45mm vertical sidearms permit use with sidearm probes and fittings
  • Vessels are borosilicate glass. Other parts are made of materials that can be cleaned and sterilized to minimize the risk of cytotoxicity.
  • Consistent height to width ratios for greater predictability in scale up across the full range of vessel sizes
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 16 in.
Diametro (sistema metrico) coperchio centrale 10 cm
Diametro (sistema metrico) collo centrale 100 mm
Diametro (sistema metrico) braccio interno laterale 2.9 cm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 10 cm
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 4.5 cm
Diametro (sistema metrico) tappo braccio laterale 4.5 cm
Capacità (sistema metrico) 36 L
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Direct drive motor or magnetically driven paddle assembly
Altezza (sistema imperiale) 21.4 in.
Altezza (sistema metrico) 54.5 cm
Include Center cap and 4 vertical side arms
Stile collo Vertical
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Angolo del braccio laterale Vertical
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 40.8 cm
Titolo del prodotto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.