Learn More
Corning™ 384-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom, Low Volume Microplate
Sfoglia Tutto Corning ProdottiDescrizione
Designed to reduce well-to-well cross-talk during fluorescent and luminescent assays.
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.03 cm2 |
| Matrice | 16 x 24 |
| Binding Type | TC-Treated |
| Colore | White |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 5 to 40 μL |
| Vedi altri risultati |