Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Descrizione | Nonbinding (NBS™) surface is a Corning proprietary treatment technology used on polystyrene microplates to create a nonionic hydrophilic surface (polyethylene oxide-like) that minimizes molecular interactions |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Clear |
| Product Type | 384-Well NBS™ Microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 20 to 80 μL |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |