Learn More
Corning™ 50mL Easy ID Color Strip Polypropylene Centrifuge Tube
Easily identify samples contained in clear, color strip polypropylene tubes that eliminate sticker labeling
155.92€
Specifica
Colore chiusura | Orange |
---|---|
Monouso | Single-use |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con | Safe for air shipping |
Lunghezza (sistema metrico) | 114.4 mm |
Descrizione
- Fondo conico
- Tappo sigillante
- RCF massima 15,500 xg
- Sterili, apirogene e certificate esenti da RNasi/DNasi
- Testate a una pressione di 95 k PA (14 psi)
- Temperatura di esercizio consigliata: 0-40°C
- Punto di deformazione termica: 121°C
Specifica
Orange | |
Polypropylene | |
114.4 mm | |
Yes |
Single-use | |
Safe for air shipping | |
29.1 mm | |
15,500 x g |