Learn More
Corning™ 96 Half Area Well Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-treated Microplates, Without Lid, Sterile, 25/Bag
Sfoglia Tutto Corning ProdottiDescrizione
- Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340 nm
- Opaque walls prevent well-to-well cross-talk
- Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing
Specifica
Specifica
| Formato | Half-Area |
| Coperchio | Without Lid |
| Area di coltura | 0.16 cm2 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Black, Clear Bottom |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard automated handling and detection systems |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 50 to 100 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 25 to 125 μL |
| Vedi altri risultati |