Learn More
Corning™ 96-Well Clear-Bottom Nonbinding Surface (NBS™) Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10377171 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, Clear Bottom
White, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
10377171 White, Clear Bottom pezzi 100
10649541 Black, Clear Bottom pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10377171 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00€
    1592.36€ / pezzi 100
    Risparmia 112.64€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Enhanced signal-to-noise ratio
  • Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene microplates, resulting in lower background fluorescence and enabling readings down to 340 nm.
  • Opaque walls prevent well-to-well cross-talk.
  • Optically clear flat bottom permits direct microscopic viewing.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Formato Standard
    Coperchio Without Lid
    Matrice 8 x 12
    Colore White, Clear Bottom
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Plate readers, liquid handlers and robotic systems
    Materiale Polystyrene
    No. of Wells 96
    Volume (sistema metrico) di lavorazione 75 to 200 μL
    Sterilità Non-sterile
    Trattamento superficiale Non-binding
    Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
    Da utilizzare con (applicazione) For homogenous assays such as scintillation proximity assays (SPA) and fluorescent assays
    N. per custodia 100/Cs.
    N. per confezione 25/Pk.
    Quantità 100/Cs.
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39°F to 99°F
    Temperature Range (Metric) 4°C to 37°C
    Colore pozzetto Clear