Learn More
Corning™ 96-Well Half Area Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplates
Codice prodotto. 10522063 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10522063 White pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10522063 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1163.45€ / pezzi 100
    Risparmia 81.55€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Designed to reduce well-to-well crosstalk during luminescent assays
  • Designed to reduce well-to-well cross-talk
  • White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
  • Black microplates have low background fluorescence and minimize light scattering.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Formato Half-Area
    Coperchio Without Lid
    Matrice 8 x 12
    Colore White
    Materiale Polystyrene
    No. of Wells 96
    Volume (sistema metrico) di lavorazione 25 to 125 μL
    Sterilità Non-sterile
    Trattamento superficiale Non-binding
    Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
    Da utilizzare con (applicazione) Ideal for reducing protein and nucleic acid binding at low concentrations and increasing assay signal to noise
    N. per custodia 100/Cs.
    N. per confezione 25/Pk.
    Quantità 100/Cs.