Learn More
Corning™ Micropiastre da 96 pozzetti con superficie non legante (NBS™)
Codice prodotto. 10261692 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Trasparente
White
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
Piatto
circolare
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Forma pozzetto Dimensione della confezione
10261692 Trasparente Piatto pezzi 100
10409331 White Flat Bottom (F-well) pezzi 100
10276091 Black Flat Bottom (F-well) pezzi 100
10111822 White circolare pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10261692 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.89€
    776.64€ / pezzi 100
    Risparmia 89.25€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Trattate con tecnologia proprietaria Corning per creare una superficie idrofila non ionica (simile a ossido di polietilene) in grado di ridurre al minimo le interazioni molecolari. Le micropiastre Corning™ con superficie non legante (NBS™) da 96 pozzetti sono ideali per ridurre leganti proteici e di acidi nucleici a basse concentrazioni, e per aumentare il rapporto segnale/rumore del dosaggio.
  • Designed to reduce well-to-well cross-talk
  • White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
  • Black microplates have low background fluorescence and minimize light scattering.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Formato Standard
    Coperchio Without Lid
    Matrice 8 x 12
    Imballaggio 4 inner packs of 25
    Binding Type NBS
    Colore Trasparente
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Lettori di piastre, dispensatori di liquidi e sistemi robotici
    Materiale Polystyrene
    No. of Wells 96
    Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 75 a 200 μl
    Sterilità Non-sterile
    Trattamento superficiale Non-binding
    Forma pozzetto Piatto
    Da utilizzare con (applicazione) Per dosaggi omogenei, ad esempio con tecnica SPA (Scintillation Proximity Assay) e dosaggi a fluorescenza
    N. per custodia 100/Cs.
    N. per confezione 25/Pk.
    Quantità 100/Cs.
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39°F to 99°F
    Temperature Range (Metric) Da 4° a 37 °C
    Colore pozzetto Clear