Learn More
Corning™ 96-Well Round Bottom Polystyrene Ulta-Low Attachment Microplate
Sfoglia Tutto Corning ProdottiDescrizione
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Black |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 360 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 75 to 200 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Forma pozzetto | circolare |
| Vedi altri risultati |