Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 4 inner packs of 25 |
| Colore | Black, Clear Bottom |
| Product Type | 96-well Assay Microplate (Untreated) |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 360 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 75 to 200 μL |
| Vedi altri risultati |