Descrizione
- Designed to remove Stripwell™ strips from the egg crate holder
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Product Type | Strip Ejector |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed to remove Stripwell™ strips from the egg crate holder |
| N. per custodia | 5/Cs. |
| N. per confezione | 5/Pk. |
| Vedi altri risultati |