Learn More
Corning™ 96-Well White Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate Without Lid
Codice prodotto. 10760295 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10760295 White pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10760295 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.00€
    333.27€ / pezzi 25
    Risparmia 23.73€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 22-02-2027
Aggiungi al carrello
Nonionic hydrophilic surface
  • Designed to reduce well-to-well cross-talk
  • White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
  • Black microplates have low background fluorescence and minimize light scattering.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Formato Standard
    Coperchio Without Lid
    Matrice 8 x 12
    Colore White
    Materiale Polystyrene
    No. of Wells 96
    Volume (sistema metrico) di lavorazione 75 to 200 μL
    Sterilità Non-sterile
    Trattamento superficiale Non-binding
    Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
    Da utilizzare con (applicazione) Ideal for reducing protein and nucleic acid binding at low concentrations and increasing assay signal to noise
    N. per custodia 25/Cs.
    N. per confezione 5/Pk.
    Quantità 25/Cs.