Descrizione
- Tubes constructed from polypropylene or polystyrene
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Product Type | Test Tube |