Learn More
Corning™ Fiasche con frangiflutti in policarbonato con tappi
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10149822 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
1000 ml
Tipo di chiusura:
Flat
Tappo a vite con sfiato
Diametro (sistema metrico) chiusura:
33 mm
38 mm
43 mm
Graduazioni:
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Diametro (sistema metrico) chiusura Graduazioni Dimensione della confezione
10149822 125 ml Tappo a vite con sfiato 33 mm 25 ml pezzi 50
10445683 1000 ml Tappo a vite con sfiato 43 mm 50 ml pezzi 25
10765553 125 ml Flat 33 mm 25 ml pezzi 50
10150013 500 ml Tappo a vite con sfiato 43 mm 50 ml pezzi 25
10008372 1 L Flat 43 mm 50 ml pezzi 25
10160253 250 ml Tappo a vite con sfiato 38 mm 25 ml pezzi 50
10650884 250 ml Flat 38 mm 25 ml pezzi 50
10028562 500 ml Flat 43 mm 50 ml pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10149822 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    655.00€
    610.10€ / pezzi 50
    Risparmia 44.90€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con frangiflutti, per agitazioni di qualità a basse velocità e un'aerazione più delicata ed efficiente. Le fiasche con frangiflutti in policarbonato Corning™ con tappi sono ideali per l'agitazione di colture.
Designed with baffles to provide premium agitation at lower speed for gentler, more efficient aeration. Corning™ Baffled Polycarbonate Flasks with Caps are ideal for shaker culture applications.
  • Made from optically clear polycarbonate
  • Ideal for shaker culture applications
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • RNase- and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 4.22 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione Filettato
Diametro (sistema metrico) chiusura 33 mm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 2.6 cm
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Materiale Policarbonato
Da utilizzare con (applicazione) Per agitatori per colture
Da utilizzare con (apparecchiatura) LSE Orbital Shaker
Graduazioni 25 ml
Stile collo Wide Mouth
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Baffled Erlenmeyer Flask
Monouso Sì
Graduated Yes
Mouth Style Larga
Sterilità Sì
Forma del fondo Con frangiflutti
Tipo di chiusura Tappo a vite con sfiato
Dimensione chiusura 33 mm
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.