Descrizione
Designed with baffles to provide premium agitation at lower speed for gentler, more efficient aeration. Corning™ Baffled Polycarbonate Flasks with Caps are ideal for shaker culture applications.
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Descrizione | Filettato |
| Diametro (sistema metrico) chiusura | 38 mm |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 3.1 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Materiale | Policarbonato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per agitatori per colture |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LSE Orbital Shaker |
| Vedi altri risultati |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.