Learn More
Corning™ Fiasca per coltura cellulare con collo inclinato BioCoat™ Collagen I, forma rettangolare con tappo con sfiato
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10133671
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
250 ml
600 ml
750 ml
Area di coltura:
175 cm2
75 cm2
N. per custodia:
10/scatola
40/contenitore
40/scatola
5/contenitore
5/scatola
50/contenitore
50/scatola
Stile collo:
Canted
Inclinato
Straight
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 40
pezzi 5
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Area di coltura N. per custodia Stile collo Dimensione della confezione
10133671 750 ml 175 cm2 40/scatola Straight pezzi 40
10226201 600 ml 5/scatola Canted pezzi 5
10175430 250 ml 75 cm2 5/contenitore Inclinato pezzi 5
10441701 70 ml 10/scatola Canted pezzi 10
10339370 750 ml 175 cm2 5/contenitore Inclinato pezzi 5
10409911 70 ml 50/scatola Canted pezzi 50
10352892 600 ml 40/contenitore Inclinato pezzi 40
10062501 250 ml 75 cm2 50/contenitore Inclinato pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10133671 Fornitore Corning™ N. del fornitore 356487
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prerivestite con Collagen I per una migliore adesione e una maggiore proliferazione di cellule di mammiferi trasfette, primarie e staminali. Le fiasche rettangolari per coltura cellulare con collo inclinato Corning™ BioCoat™ Collagen I con tappo di sfiato offrono superfici prerivestite altamente coerenti e biologicamente funzionali per una simulazione più efficace degli ambienti in vivo per applicazioni di coltura cellulare.
Collagen I, found in most tissues and organs, is most plentiful in dermis, tendon, and bone. It is an integral part of the framework that holds cells and tissues together and has been recognized as a useful matrix for improving cell culture. in vitro use of collagen can exert effects on the adherence, morphology, growth, migration, and differentiation of a variety of cell types.
Applications include:
  • Promotion of cell attachment and spreading
  • Rapid expansion of cell populations
  • Serum-free or reduced serum culture
  • Cell adhesion assays
  • Improving survival of primary cells in culture
Source
  • Rat tail tendon
  • Quality Control
    • Tested for ability to promote attachment and spreading of HT-1080 human fibrosarcoma cells
    • Tested and found negative for bacteria and fungi
    • Collagen I purity >90% by SDS-PAGE
    Storage
  • 4°C to 30°C under dry conditions.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Codice a barre Yes
    Capacità (sistema imperiale) 25.3 oz.
    Materiale chiusura Fenolico
    Capacità (sistema metrico) 750 ml
    Materiale Polystyrene
    Da utilizzare con (applicazione) Per l'adesione, la crescita e la differenziazione di serie di cellule neuronali e transfette
    Stile collo Straight
    N. per custodia 40/scatola
    N. per confezione 5/Pk.
    Forma Rettangolare
    Rivestimento superficiale Collagene I
    Temperature Range (Metric) 4°C to 30°C
    Mouth Style Threaded
    Sterilità Sterile
    Forma del fondo Rectangular
    Tipo di chiusura Vented
    Area di coltura 175 cm2