Learn More
Corning™ BioCoat™ Endothelial Cell Growth Environment Kit
Increases endothelial cell yield from a variety of sources
434.30€ - 479.36€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Construction of model systems to study angiogenesis, atherosclerosis, wound healing and in vitro toxicology
Requisiti di stoccaggio 2° to 8°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11523590
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
355054
Endothelial Cell Culture Medium
434.30€
1 set
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10365771
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
355053
Complete Endothelial Cell Growth Environment Kit Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Ideal for human umbilical vein (HUVEC), pulmonary artery (HPAEC), and aorta (HAEC), as well as fetal bovine heart (FBHEC) cells. Interactions between components of the extracellular matrix and growth factors play a crucial role in determining the adaptation and responses of mammalian cells to their micro environments both in vivo and in vitro.
  • Cells can be subcultured according to routine procedures, seeded into fermentation systems, or used in a variety of bioassays
  • Integrate specially formulated low-serum or serum-free medium, culture supplements and growth factors
  • Each environment lot is tested in a bioassay and all components are tested for bacteria and fungi
These products are for research use only and are not intended for diagnostic purposes.
Construction of model systems to study angiogenesis, atherosclerosis, wound healing and in vitro toxicology
Order Info
Media and cellware are also available separately.
Specifica
Specifica
Construction of model systems to study angiogenesis, atherosclerosis, wound healing and in vitro toxicology
2° to 8°C