Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysine Vented Cap Flasks
Ideal for applications involving adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
88.52€ - 769.44€
Specifica
Materiale chiusura | Phenolic |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines |
Stile collo | Canted |
Forma | Rectangular |
Rivestimento superficiale | Poly-D-Lysine |
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10666111
|
Corning™
354537 |
75 cm2 | 5/cs. |
88.52€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10297280
|
Corning™
354538 |
150 cm2 | 5/cs. |
115.73€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10626691
|
Corning™
354539 |
175 cm2 | 5/cs. |
129.41€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10796672
|
Corning™
356537 |
75 cm2 | 50/cs. |
565.18€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10410102
|
Corning™
356539 |
175 cm2 | 40/cs. |
769.44€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10397941
|
Corning™
356536 |
25 cm2 | 50/cs. |
497.12€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10400102
|
Corning™
356538 |
150 cm2 | 40/cs. |
721.76€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10711371
|
Corning™
354536 |
25 cm2 | 10/cs. |
129.41€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Corning™ BioCoat™ products come in a variety of pre-coated options and are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures.Specifica
Phenolic | |
Canted | |
Poly-D-Lysine |
For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines | |
Rectangular | |
Sterile |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.