Learn More
Corning™ Black 384-Well Polypropylene Assay Plate
Codice prodotto. 10400672 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Coperchio Sterilità Dimensione della confezione
10400672 Without Lid Non-sterile pezzi 100
11363725 With Lid Sterile pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10400672 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    857.82€ / pezzi 100
    Risparmia 62.18€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 26-01-2027
Aggiungi al carrello
Lower compound sticking and higher solvent resistance than polystyrene plates
  • Ideal for fluorescence assays and for compound storage
  • Round-bottom wells
  • Untreated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Colore Black
Materiale Polypropylene
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.015 to 0.07 mL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) For fluorescence assays and compound storage
Quantità 100/Cs.