Learn More
Corning™ Tappo a vite fenolico nero filettato con rivestimento in PTFE
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10272703 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13-415
15-415
18-415
24-400
24-410
Altezza (sistema metrico):
12.5 mm
13.5 mm
16 mm
17.5 mm
18.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 192
pezzi 288
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione chiusura Altezza (sistema metrico) unitSize
10272703 13-415 13.5 mm pezzi 288
10795943 24-400 12.5 mm pezzi 12
15124606 24-410 18.5 mm -
10755763 15-415 16 mm pezzi 288
11931899 18-415 17.5 mm pezzi 192
11333865 18-415 17.5 mm pezzi 192
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10272703 Fornitore Corning™ N. del fornitore 999813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    286.29€ / pezzi 288
    Risparmia 20.71€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In resina specificamente formulata per resistere agli effetti della temperatura e del vapore in autoclave. I tappi a vite fenolici neri filettati Corning™ con liner in PTFE forniscono una superficie di tenuta altamente inerte.
Made from fabricated specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Corning™ Black Phenolic Threaded Screw Caps with PTFE Liners provide a highly inert sealing face.
This cap is fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface which provides a highly inert sealing face.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 13-415
Materiale rivestimento interno PTFE, gomma
Product Type Tappo a vite
Autoclavabile
Materiale Fenolico
Colore Nero
Altezza (sistema metrico) 13.5 mm
N. per confezione 288/Pk.
N. per custodia 288/Cs.
Materiale della punta PTFE, gomma
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass Tubes