Learn More
Corning™ Black and White 96-Well Polypropylene Assay Plates
Codice prodotto. 17710698 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17710698 White pezzi 100
10285421 Black pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17710698 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00€
    411.63€ / pezzi 100
    Risparmia 29.37€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Lower compound sticking and higher solvent resistance than polystyrene plates
  • Ideal for fluorescence and luminescence assays and for compound storage
  • Round-bottom wells
  • Untreated surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore White
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 75 to 200 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for fluorescence and luminescence assays and for compound storage