Learn More
Corning™ Fiasche trattate per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10226821 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
275 mL
600 ml
720 ml
750 mL
1000 ml
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Fenolico
Phenolic
Phenolic Style
Sfiato
Tappo sigillante
Vent
Stile collo:
Ad angolo
Canted
Dritti
Inclinato
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Stile collo unitSize
10226821 750 mL Phenolic Ad angolo pezzi 50
10767442 750 mL Tappo sigillante Ad angolo pezzi 50
10288990 70 ml Con sfiato Inclinato pezzi 200
10619151 70 ml Tappo sigillante Inclinato pezzi 500
10439711 600 ml Tappo sigillante Inclinato pezzi 50
10585901 600 ml Con sfiato Inclinato pezzi 50
10706872 600 ml Phenolic Canted pezzi 50
10492371 275 mL Vent Canted pezzi 100
10790113 70 ml Fenolico Inclinato pezzi 500
10296861 750 mL Con sfiato Ad angolo pezzi 50
10586281 1000 ml Tappo sigillante Ad angolo pezzi 25
10144001 1000 ml Sfiato Ad angolo pezzi 25
10035230 720 ml Phenolic Style Dritti pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10226821 Fornitore Corning™ N. del fornitore 431085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    354.59€ / pezzi 50
    Risparmia 25.41€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene vergine otticamente trasparente per un'ottima visibilità e visione al microscopio senza distorsioni. Le fiasche trattate per colture cellulari Corning™ sono disponibili in diversi formati, design e con vari tipi di tappi, per soddisfare qualsiasi esigenza diagnostica di laboratorio.
  • Stackable, polystyrene
  • Cell culture surface treatment promotes cell attachment and growth
  • Tested for sterility, toxicity, cell attachment, and growth promotion
  • Optically clear surfaces provide distortion-free microscope viewing
  • Printed lot number for product traceability
  • Sterile and nonpyrogenic
Cap Types
  • Phenolic-style screw caps for cultures requiring gas exchange
  • Plug seal caps for airtight cultures
  • Vent caps to minimize cell culture contamination with gas exchange
Canted-neck flasks feature:
  • Antitip skirt
  • Molded graduations
  • Frosted marking areas on both sides
  • Support bar across the top
  • Redesigned neck on 75cm2 flask features redesigned neck to aid media pouring, 1.4 in. (3.6cm) height for lower stacking height; vent cap has Costar™-style concentric circle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 25.3 oz.
Colore chiusura Black
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 750 mL
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) For optimal cell attachment
Include Lot numbers for ease in traceability
Stile collo Ad angolo
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale Tissue Culture Treated
Graduated Yes
Mouth Style Threaded
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Phenolic
Area di coltura 175 cm2
Trattamento superficiale Tissue Culture-treated
Volume (sistema metrico) di lavorazione 250 mL
Dimensione chiusura 33 mm
Quantità 50/Cs., 50/Pk.