Descrizione
Angled swivel blade minimizes cell damage and ensures even contact with growth area. Corning™ Cell Scrapers are ideal for harvesting cells.
- Long handle permits easy access to cell culture flasks and roller bottles
- Designed for use in 25, 75 and 225cm2 flasks
- Sterile; certified nonpyrogenic
- Individually wrapped
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) lama | 1.18 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 3 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 15 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 39 cm |
| Product Type | Raschiatore per cellule |
| Include | Lama con manico |
| Sterilità | Sterile |