Learn More
Corning™ Raschietti per cellule
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10702192 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
25 cm
39 cm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
1.8 cm
3 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) maniglia Lunghezza (sistema metrico) lama Dimensione della confezione
10702192 25 cm 1.8 cm pezzi 100
10370881 39 cm 3 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10702192 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.62€
    323.81€ / pezzi 100
    Risparmia 36.81€
    10% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il raschietto girevole angolato riduce al minimo i danni alle cellule e garantisce un contatto uniforme sull'area di crescita. I raschietti per cellule Corning™ sono ideali per la raccolta di cellule.
Angled swivel blade minimizes cell damage and ensures even contact with growth area. Corning™ Cell Scrapers are ideal for harvesting cells.
  • Long handle permits easy access to cell culture flasks and roller bottles 
  • Designed for use in 25, 75 and 225cm2 flasks
  • Sterile; certified nonpyrogenic
  • Individually wrapped
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Harvesting Cells
Lunghezza (sistema imperiale) lama 0.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) lama 1.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 10 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 25 cm
Product Type Raschietto per cellule
Include Lama con manico