Learn More
Corning™ Collante cellulare e tissutale Cell-Tak
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10317081 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10317081 1 mg 1mg
11593550 10 mg 10mg
11583550 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10317081 Fornitore Corning™ N. del fornitore 354240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    312.27€ / 1mg
    Risparmia 22.73€
    6% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per far aderire cellule o sezioni di tessuto a diversi tipi di superfici, inclusi plastica, vetro, metallo, PTFE e materiali biologici. Il collante cellulare e tissutale Corning™ Cell-Tak è una soluzione proteica ottenuta mediante formulazione speciale estratta da un mitilo marino, il Mytilus edulis.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage Da 2° a 8 °C
Descrizione Molecular weight: 110 to 114kd
Concentrazione 1 to 5μg/ cm2 of growth surface depending on cell type
Forma Liquido
Product Type Collante cellulare e tissutale
Formulazione As liquid in 5% acetic acid
Quantità 1 mg
Sorgente Proteine polifenoliche da Mytilus edulis
compliance-icons
Product Identifier
  • Cell-Tak Cell and Tissue Adhesive
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid