Learn More
Corning™ Collante cellulare e tissutale Cell-Tak
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11583550 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11583550 5 mg 5mg
10317081 1 mg 1mg
11593550 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Codice prodotto. 11583550 Fornitore Corning™ N. del fornitore 354241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1283.72€ / 5mg
    Risparmia 56.28€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nel mese di ottobre del 2012, Corning ha acquisito la maggioranza di Becton Dickinson Discovery Labware. Nel 2015, verrà completata l'integrazione della divisione Biologics dei marchi Discovery Labware (tra cui Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ e PureCoat™) nella famiglia di marchi Corning Life Sciences in crescita. Si noteranno cambiamenti nella grafica di prodotti e imballaggi, ma i prodotti stessi e i codici prodotto rimangono invariati.
Per far aderire cellule o sezioni di tessuto a diversi tipi di superfici, inclusi plastica, vetro, metallo, PTFE e materiali biologici. Il collante cellulare e tissutale Corning™ Cell-Tak è una soluzione proteica ottenuta mediante formulazione speciale estratta da un mitilo marino, il Mytilus edulis.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Stable for at least three months at 2° to 8°C. Do not freeze.
Descrizione Molecular weight: 110 to 114kd
Concentrazione 1 to 5μg/ cm2 of growth surface depending on cell type
Forma Liquid
Product Type Cell and Tissue Adhesive
Formulazione As liquid in 5% acetic acid
Quantità 5 mg
Sorgente Polyphenolic Proteins secreted by Mytilus edulis