Descrizione
- Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
- Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.32 cm2 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Binding Type | Corning CellBIND Surface |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polistirene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 75 a 200 μl |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |