Learn More
Corning™ Micropiastre con superficie CellBIND™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10739864 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
0.95 cm2
1.9 cm2
3.8 cm2
9.5 cm2
Capacità (sistema metrico):
0.28 mL (Well)
16.8 ml
3.4 ml
6.9 ml
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
0.19 to 0.28 mL
Da 0.38 a 0.57 ml
Da 0.76 a 1.14 ml
Da 1.9 a 2.9 ml
Conteggio pozzetti:
6
12
24
48
Dimensione della confezione:
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura Capacità (sistema metrico) Volume (sistema metrico) di lavorazione Conteggio pozzetti unitSize
10739864 3.8 cm2 6.9 ml Da 0.76 a 1.14 ml 12 pezzi 50
10234832 9.5 cm2 16.8 ml Da 1.9 a 2.9 ml 6 pezzi 50
10224882 1.9 cm2 3.4 ml Da 0.38 a 0.57 ml 24 pezzi 50
10251443 0.95 cm2 0.28 mL (Well) 0.19 to 0.28 mL 48 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10739864 Fornitore Corning™ N. del fornitore 3336
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Trattate con CellBIND™ per consentire alle cellule ad adattarsi a terreni privi o a basso contenuto di siero e migliorare l'adesione cellulare per aumentare la crescita e la resa delle cellule. Le micropiastre Corning™ con superficie CellBIND™ sono realizzate in polistirene trasparente per garantire una visibilità ottimale e sono disponibili con pozzetti di formati diversi.
Treated with CellBIND™ to help cells adapt to reduced serum or serum-free media and improve cell attachment for increased cell growth and yield. Corning™ CellBIND™ Surface Microplates are constructed of clear polystyrene for optimum visibility and are available in multiple well formats.
  • Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
  • Treated for optimal cell attachment (except where noted)
  • ™™
  • Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
  • Sterili
  • Apirogeni
Certifications
Certificazione di apirogenicità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Capacità (sistema metrico) 6.9 ml
Area di coltura 3.8 cm2
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale CellBIND
Tipo Cell Culture Plate
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.76 a 1.14 ml
Conteggio pozzetti 12
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 5/Pk.