Learn More
Corning™ Micropiastre con superficie CellBIND™
Trattate con CellBIND™ per consentire alle cellule ad adattarsi a terreni privi o a basso contenuto di siero e migliorare l'adesione cellulare per aumentare la crescita e la resa delle cellule. Le micropiastre Corning™ con superficie CellBIND™ sono realizzate in polistirene trasparente per garantire una visibilità ottimale e sono disponibili con pozzetti di formati diversi.
229.00€ - 322.00€
Specifica
Chiusura inclusa | Yes |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Sterilità | Sterile |
Trattamento superficiale | CellBIND |
N. per custodia | 50/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Conteggio pozzetti | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Conteggio pozzetti | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10739864
|
Corning™
3336 |
3.8 cm2 | Da 0.76 a 1.14 ml | 12 | 6.9 ml |
264.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10234832
|
Corning™
3335 |
9.5 cm2 | Da 1.9 a 2.9 ml | 6 | 16.8 ml |
229.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10224882
|
Corning™
3337 |
1.9 cm2 | Da 0.38 a 0.57 ml | 24 | 3.4 ml |
239.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10251443
|
Corning™
3338 |
0.95 cm2 | 0.19 to 0.28 mL | 48 | 0.28 mL (Well) |
322.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Treated with CellBIND™ to help cells adapt to reduced serum or serum-free media and improve cell attachment for increased cell growth and yield. Corning™ CellBIND™ Surface Microplates are constructed of clear polystyrene for optimum visibility and are available in multiple well formats.
- Non richiede alcuna refrigerazione o manipolazione speciale, a differenza dei rivestimenti standard utilizzati per migliorare l'adesione cellulare
- Coperture non reversibili con anelli di condensazione per ridurre la contaminazione
- Codici alfanumerici individuali per una buona identificazione
- Impronta uniforme per facilitare l'impilaggio
- Fondi dei pozzetti piatti
- Sterilizzate mediante irradiazione gamma
Certifications
Certificazione di apirogenicità
Specifica
Yes | |
Sterile | |
50/Cs. |
Polistirene | |
CellBIND | |
5/Pk. |