Learn More
Corning™ Antibiotic-Antimycotic Solution
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15343671
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15343671 6 x 100 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15343671 Fornitore Corning™ N. del fornitore 30004CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    104.35€ / pezzi 6
    Risparmia 144.65€
    58% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Packaged in plastic bottles
For Customers in California only: WARNING Please refer to Safety Data Sheet (SDS) Section 15 or Letter in Lieu for more information regarding California Proposition 65.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -20°C
Concentrazione 10,000 IU Penicillin, 10,000μg/mL Streptomycin and 25μg/mL Amphotericin B
Forma Solution
Product Type Antibiotic-Antimycotic
Sterilità Sterile
Formato Plastic Bottle
Quantità 6 x 100 mL