Learn More
Corning™ Terreni per coltura cellulare cellgro™ - Dulbecco's Modification of Eagle (Mod) 1X2 (DMEM)
La sostituzione di piridossina HCl per piridossal assicura una maggiore stabilità rispetto alla formulazione originale. Terreno per coltura cellulare Corning™ cellgro™ - Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è testato per ibridoma.
63.37€
Specifica
Content And Storage | Da 2 ° a 8 °C |
---|---|
Forma | Liquido |
Product Type | Terreno DMEM |
Quantità | 6 x 500 mL |
Codice del prodotto | Marca | Formulazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formulazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15333531
|
Corning™
10-014-CV |
With L-Glutamine, 1g/L Glucose and Sodium Pyruvate |
63.37€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Modifica del terreno basale Eagle (Basal Medium Eagle, BME) contenente quattro volte le concentrazioni degli aminoacidi e delle vitamine presenti in BME
- La formulazione originale veniva utilizzata per la coltura delle cellule embrionali di topi
- È stata modificata per supportare varie cellule normali e trasformate, come le colture primarie di cellule di topo e di pollo
- Le formulazioni possono differire in quantità o assenza di componenti come glucosio, piruvato di sodio, bicarbonato di sodio e L-glutammina
Specifica
Da 2 ° a 8 °C | |
Liquido | |
Terreno DMEM | |
6 x 500 mL |